Print…
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5950-100MG OR5950-1G
APOSOR5950-100MGEA 0 EUR
APOSOR5950-100MG APOSOR5950-1G
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol, Grau técnico
(4-Methyl-1,2,5-oxadiazol-3-yl)methanol
Fórmula: C₄H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 78441-74-4