Print…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
OR59480-25G OR59480-100G
APOSOR59480-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59480-25G APOSOR59480-100G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 98%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Fórmula: C₆H₁₂O₄
Peso Molecular: 148.16 g/mol
Ponto de ebulição: 76…77 °C/20mmHg
Densidade: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010650
Número CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0