Print…
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59471-1G OR59471-250MG OR59471-500MG
APOSOR59471-1GEA 0 EUR
APOSOR59471-1G APOSOR59471-250MG APOSOR59471-500MG
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Fórmula: C₆H₈Br₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 443956-55-6