Print…
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59469-1G OR59469-5G OR59469-25G
APOSOR59469-1GEA 0 EUR
APOSOR59469-1G APOSOR59469-5G APOSOR59469-25G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11501071
Número CAS: 150319-83-8