Print…
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 379 EUR
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Ponto de ebulição: 160…165 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 37…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00511224
Número CAS: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8 III