Print…
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59463-100G OR59463-25G OR59463-5G
APOSOR59463-100GEA 0 EUR
APOSOR59463-100G APOSOR59463-25G APOSOR59463-5G
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 98%
Methyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Ponto de ebulição: 76…78 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632102
Número CAS: 33332-25-1