Print…
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C5H3ClN2O2
Ponto de ebulição: 330 °C
Ponto de Fusão: 150…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033269
Número CAS: 36070-80-1