Print…
Methyl-2-furoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
OR5946-25G OR5946-500G
APOSOR5946-25GEA 50.9 EUR
APOSOR5946-25G APOSOR5946-500G
Methyl-2-furoate
Methyl-2-furoate
Fórmula: C₆H₆O₃
Ponto de ebulição: 181 °C
Densidade: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003236
Número CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III