Print…
2,4-Dibromopyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 288 EUR
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Fórmula: C₄H₂Br₂N₂
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798232
Número CAS: 3921-01-5