Print…
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 430 EUR
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃BrN₂
Ponto de ebulição: 110…112 °C/0.1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772823
Número CAS: 24255-97-8