Print…
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59447-5G OR59447-25G OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA 24.8 EUR
APOSOR59447-5G APOSOR59447-25G APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375143
Número CAS: 7752-78-5