Print…
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 517 EUR
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07366754
Número CAS: 52913-11-8