Print…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59431-1G OR59431-5G
APOSOR59431-1GEA 0 EUR
APOSOR59431-1G APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O
Ponto de Fusão: 145…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100755
Número CAS: 947-95-5