Print…
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(2,3-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 246 EUR
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Ponto de Fusão: ca 204 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052265
Número CAS: 21938-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III