Print…
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 45.1 EUR
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051578
Número CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9