Print…
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 21.9 EUR
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428533
Número CAS: 30186-18-6