Print…
Azetidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59419-5G OR59419-1G OR59419-25G
APOSOR59419-5GEA 143 EUR
APOSOR59419-5G APOSOR59419-1G APOSOR59419-25G
Azetidine
Azetidine
Fórmula: C₃H₇N
Peso Molecular: 57.1 g/mol
Ponto de ebulição: 61…62 °C
Densidade: 0.847 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –21 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005165
Número CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3+8 II