Print…
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR59418-1G OR59418-250MG
APOSOR59418-1GEA 161 EUR
APOSOR59418-1G APOSOR59418-250MG
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
3'-Bromo-4'-morpholinoacetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878364
Número CAS: 957066-05-6