Print…
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-1-methylindole-2-boronic acid
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 597 EUR
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Fórmula: C₉H₉BClNO₂
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09878352
Número CAS: 957066-11-4