Print…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 30.6 EUR
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Peso Molecular: 138.12 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Ponto de Fusão: 150…157 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003370
Número CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079