Print…
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(4-Bromo-3-chloro-2-methylphenyl)acetamide
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 30.6 EUR
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Fórmula: C₉H₉BrClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059123
Número CAS: 125328-80-5