Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 29 EUR
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 244…247 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834781
Número CAS: 648423-85-2