Print…
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59395-1G OR59395-5G
APOSOR59395-1GEA 85.7 EUR
APOSOR59395-1G APOSOR59395-5G
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
3-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)propan-1-ol
Fórmula: C₆H₉BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804869
Número CAS: 925180-06-9