Print…
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59394-1G OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA 132 EUR
APOSOR59394-1G APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Fórmula: C₈H₁₀ClN₃
Peso Molecular: 183.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864953
Número CAS: 1000339-30-9