Print…
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 24.8 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₇N₃O₂
Peso Molecular: 201.61 g/mol
Ponto de Fusão: 286…288 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00278833
Número CAS: 15723-90-7