Print…
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-N-isopropylpyrimidin-4-amine, 4-Chloro-6-(isopropylamino)pyrimidine
OR59375-1G OR59375-5G
APOSOR59375-1GEA 94.8 EUR
APOSOR59375-1G APOSOR59375-5G
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
6-Chloro-N-isopropyl-4-pyrimidinamine
Fórmula: C₇H₁₀ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09756956
Número CAS: 945896-32-2