Print…
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
OR59369-1G OR59369-5G
APOSOR59369-1GEA 52.2 EUR
APOSOR59369-1G APOSOR59369-5G
4-Bromobenzamidine hydrochloride 98%
4-Bromobenzamidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464967
Número CAS: 55368-42-8