Print…
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59352-25G OR59352-5G
APOSOR59352-25GEA 377 EUR
APOSOR59352-25G APOSOR59352-5G
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
N-tert-Butylbenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462465
Número CAS: 2512-24-5