Print…
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59348-1G OR59348-5G
APOSOR59348-1GEA 114 EUR
APOSOR59348-1G APOSOR59348-5G
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₉H₆BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878407
Número CAS: 957063-04-6