Print…
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5934-100G OR5934-25G
APOSOR5934-100GEA 1040 EUR
APOSOR5934-100G APOSOR5934-25G
3-Methylbenzo[b]thiophene 96%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₈S
Ponto de ebulição: 72…74 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 1,106 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040243
Número CAS: 1455-18-1