Print…
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR59339-1G OR59339-5G
APOSOR59339-1GEA 190 EUR
APOSOR59339-1G APOSOR59339-5G
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(ethylamino)pyrazine
Fórmula: C₈H₁₂ClN₃
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09878382
Número CAS: 957065-84-8