Print…
2-Amino-5-bromopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5933-100G OR5933-25G OR5933-5G
APOSOR5933-100GEA 55.1 EUR
APOSOR5933-100G APOSOR5933-25G APOSOR5933-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine
2-Amino-5-bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 241…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012341
Número CAS: 7752-82-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III