Print…
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
OR59327-25G OR59327-5G OR59327-100G
APOSOR59327-25GEA 143 EUR
APOSOR59327-25G APOSOR59327-5G APOSOR59327-100G
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate 98%
Dimethylcyclobutane-1,1-dicarboxylate
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Peso Molecular: 172.180 g/mol
Ponto de ebulição: 122 °C/5mmHg
Densidade: 1.118 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082719
Número CAS: 10224-72-3