Print…
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59322-1G OR59322-5G
APOSOR59322-1GEA 125 EUR
APOSOR59322-1G APOSOR59322-5G
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08691468
Número CAS: 41491-53-6