Print…
5-Amino-2-methylindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59321-100G OR59321-250G OR59321-25G OR59321-5G
APOSOR59321-100GEA 219 EUR
APOSOR59321-100G APOSOR59321-250G APOSOR59321-25G APOSOR59321-5G
5-Amino-2-methylindole 95%
5-Amino-2-methylindole
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 153…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093426
Número CAS: 7570-49-2