Print…
trans-4-Methylcyclohexylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: trans-4-Methylcyclohexanamine
OR59320-100G OR59320-25G OR59320-5G
APOSOR59320-100GEA 231 EUR
APOSOR59320-100G APOSOR59320-25G APOSOR59320-5G
trans-4-Methylcyclohexylamine
trans-4-Methylcyclohexylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Ponto de ebulição: 151 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411232
Número CAS: 2523-55-9
UN: 2734
ADR: 8+3,II