Print…
2-Bromo-m-xylene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5930-100G OR5930-50G OR5930-25G OR5930-500G
APOSOR5930-100GEA 0 EUR
APOSOR5930-100G APOSOR5930-50G APOSOR5930-25G APOSOR5930-500G
2-Bromo-m-xylene
2-Bromo-m-xylene
Fórmula: C₈H₉Br
Ponto de ebulição: 205…206 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000075
Número CAS: 576-22-7
EINECS: 209-397-7