Print…
4-Aminopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
OR5929-250G OR5929-50G
APOSOR5929-250GEA 284 EUR
APOSOR5929-250G APOSOR5929-50G
4-Aminopyridine 98%
4-Aminopyridine
Fórmula: C₅H₆N₂
Ponto de ebulição: 273 °C
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006439
Número CAS: 504-24-5
UN: 2671
ADR: 6.1,II