Print…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
OR5927-25G OR5927-1G OR5927-5G
APOSOR5927-25GEA 87 EUR
APOSOR5927-25G APOSOR5927-1G APOSOR5927-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051690
Número CAS: 19652-32-5