Print…
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5922-1G OR5922-5G
APOSOR5922-1GEA 221 EUR
APOSOR5922-1G APOSOR5922-5G
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
2-Morpholin-4-ylmethylphenylamine
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O
Ponto de Fusão: 69,5…71.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114505
Número CAS: 95539-61-0
UN: 1759
ADR: 8,III