Print…
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5919-1G OR5919-250MG
APOSOR5919-1GEA 296 EUR
APOSOR5919-1G APOSOR5919-250MG
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine 95%
[3-(3-Chlorophenoxy)propyl]amine
Fórmula: C₉H₁₂ClNO
Peso Molecular: 185.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800437
Número CAS: 116753-50-5