Print…
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Aminomethyl)piperidine, 3-BOC protected
OR5910-5G OR5910-1G OR5910-25G
APOSOR5910-5GEA 49.3 EUR
APOSOR5910-5G APOSOR5910-1G APOSOR5910-25G
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine 97%
(+/-)-3-(Boc-aminomethyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.309 g/mol
Ponto de Fusão: 60…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01632454
Número CAS: 142643-29-6
UN: 3259
ADR: 8 II