Print…
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Aminomethyl)-1-methylpiperidine
OR5898-1G OR5898-250MG
APOSOR5898-1GEA 178 EUR
APOSOR5898-1G APOSOR5898-250MG
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-3-yl)methanamine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738902
Número CAS: 14613-37-7