Print…
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5897-25G OR5897-500MG OR5897-5G
APOSOR5897-25GEA 426 EUR
APOSOR5897-25G APOSOR5897-500MG APOSOR5897-5G
Ethyl picolinoylacetate 95+%
Ethyl picolinoylacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 121…123 °C/0,6mmHg
Densidade: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094022
Número CAS: 26510-52-1