Print…
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5896-1G OR5896-5G
APOSOR5896-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5896-1G APOSOR5896-5G
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 53…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094021
Número CAS: 26377-17-3
EINECS: 247-635-1