Print…
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-methyl-piperidin-4-methylamine, (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine, (1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
OR5892-1G OR5892-5G
APOSOR5892-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5892-1G APOSOR5892-5G
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05022430
Número CAS: 7149-42-0
EINECS: 230-477-2
UN: 2735
ADR: 8,II