Print…
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-2-Methylpiperazine
OR5889-5G OR5889-10G OR5889-1G
APOSOR5889-5GEA 26.1 EUR
APOSOR5889-5G APOSOR5889-10G APOSOR5889-1G
(R)-(-)-2-Methylpiperazine 98%
(R)-(-)-2-Methylpiperazine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₅H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 155…156 °C
Ponto de Fusão: 86…93 °C
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192317
Número CAS: 75336-86-6
UN: 2925
ADR: 4.1+8,III