Print…
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5887-1G OR5887-5G OR5887-10G
APOSOR5887-1GEA 209 EUR
APOSOR5887-1G APOSOR5887-5G APOSOR5887-10G
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid 95+%
4-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂O₄
Peso Molecular: 260.25 g/mol
Ponto de Fusão: 284…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568125
Número CAS: 386715-40-8