Print…
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
OR5885-25G OR5885-100G
APOSOR5885-25GEA 102 EUR
APOSOR5885-25G APOSOR5885-100G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.16 g/mol
Ponto de ebulição: 189…190 °C
Ponto de Fusão: 35…36 °C
Densidade: 0.931 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064297
Número CAS: 4276-09-9