Print…
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5883-1G OR5883-250MG
APOSOR5883-1GEA 198 EUR
APOSOR5883-1G APOSOR5883-250MG
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
1,2-Dihydro-4-oxopyrrolo[3,2,1-ij]quinoline-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₂H₉NO₂
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01567793
Número CAS: 386715-47-5